Plaques PCR, Low Profile
Fournisseur: Simport Scientific
T323-96LPN
211-3382EA 399 EUR InStock
211-3382
Plaques PCR, Low Profile
Microplaques Plaques PCR
En PP. Plaques PCR à 96 puits et à parois fines pour volume de tube réduit (100 µl).
  • Grille alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
  • Surface plate pour une meilleure étanchéité
  • Sécables au format désiré
  • Le profil abaissé permet de réduire l'espace mort entre le couvercle et l'échantillon
Conditionnement: dans des sachets refermables et inviolables de 10 plaques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité