Portoirs, microtube à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5973-0015
211-7121EA 23.9 EUR InStock
211-7121
Portoirs, microtube à centrifuger, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
ResMer™, autoclavable.
  • Bonne résistance chimique
  • Empilables à l'état vide ou plein
  • Grille alphanumérique de référence pour faciliter l'identification des échantillons
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité