Portoirs pour microtubes à centrifuger, No-Wire™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188380015
211-7611EA 57.9 EUR InStock
211-7611
Portoirs pour microtubes à centrifuger, No-Wire™
Portoirs Tube Racks
These PP racks are available in different grid sizes that are with open sides which make them adaptable for use in a tray of crushed ice.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité