Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21110.296EA 95.2 EUR InStock
21110.296
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
ATTEINDRE: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) 3.0 - 3.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité