Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chlorure 1.0 M CaCl2 ≥98% solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2

21114-1L
21114-1LEA 35 EUR InStock
21114-1L
Calcium chlorure 1.0 M CaCl2 ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Calcium chlorure


Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.995 - 1.005 mol/l

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité