Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsaicine, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

211275-100MG
211275-100MGEA 160 EUR InStock
211275-100MG
Capsaicine, Calbiochem®
Capsaicine


Formule: C₁₈H₂₇NO₃
Point d'ébullition: 210…220 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 66.1 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité