Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfanilamide ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

21156.237EA 79 EUR InStock
21156.237
Sulfanilamide ≥98%, TECHNICAL
Sulfanilamide


Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité