Sulfanilamide ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21159.181EA 98.4 EUR InStock
21159.181
Sulfanilamide ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Insolubility in acid medium Passes test
Insolubility in alkaline medium Passes test
Melting point 163 - 166 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO₄) Max. 0.1 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
SO₄ (Sulphate) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité