4-Aminophénol ≥99%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21168.262EA 95.3 EUR InStock
21168.262
4-Aminophénol ≥99%, purifié
4-Aminophenol
Formule: H₂NC₆H₄OH
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼186 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité