Brilliant black BN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
211842-10G
211842-10GEA 92.5 EUR InStock
211842-10G
Brilliant black BN, Sigma-Aldrich®
Brilliant black BN
Brilliant Black BN has been used: in micronucleus and comet assays to evaluate its genotoxic effect.as a quenching agent in calcium mobilization assay.
Formule: C₂₈H₁₇N₅O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078980
Numéro CAS: 2519-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d37106ff581bf0ed78ffab4a31246b95e901533&vid=fdccaa9f128964781d2a99d27594514d44309901&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité