Calcimycin (A23187), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21186-25MG-F
21186-25MG-FEA 383 EUR InStock
21186-25MG-F
Calcimycin (A23187), Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore III (Calimycin;CA) is a divalent cation ionophore. It has ability to transport Ca2+ ions across membranes along a concentration gradient.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité