Ammonium acétate ≥98.0% pour l'analyse des sols
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21199.361EA 279 EUR InStock
21199.361
Ammonium acétate ≥98.0% pour l'analyse des sols
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.4
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité