Slide container
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
08.205.0000
212-0530EA 169 EUR InStock
212-0530
Slide container
Boîtes d'expédition pour lames
High-density polyethylene container for microscopy slides.
  • Mailing or storage of microscopy slides
  • For two slides (or four slides stored opposite each other)
  • Shielded ventilation in the cover
Informations de commande: Containers are supplied without slides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité