Vacuum flask, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
FEH250/3
212-0588EA 41.9 EUR InStock
212-0588
Vacuum flask, Quickfit®
Ballons Flacons de culture
Made of Borosilicate glass, suitable for use under vacuum. With ground glass socket.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With heavy walls and bases. Suitable for use under vacuum.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité