Safety waste systems, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H119190000
212-0731EA 345 EUR InStock
212-0731
Safety waste systems, SP Bel-Art
Flacons Bonbonnes
HDPE, translucent, graduated.
  • Translucent for observing content level
  • Includes screw-top to seal container for safe transit
  • Flared and angled funnel for easy filling
A system for safe handling and temporary storage of spent solvents or other liquid waste. Features a screw-on funnel top with snap-on cap seals to retain fumes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité