Centrifuge tubes, with screw cap
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40970010
212-0733EA 130 EUR InStock
212-0733
Centrifuge tubes, with screw cap
Tubes Tubes à centrifuger
AR®-Glass
  • Ungraduated
  • Good chemical resistance
Conical bottom, with thread GL 14 and screw cap of polypropylene.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité