MPU series connectors
Fournisseur: CPC COLDER
MPU221639M
212-0865EA 762 EUR InStock
212-0865
MPU series connectors
Raccords et connecteurs
MPU series connector insert.
  • ³/₄ and 1" hose barb: Facilitates rapid fill and empty of bioprocessing bag
  • Locking feature: Guards against accidental disconnects
  • Sharp barb end: Minimises fluid furbulence and dead space
  • Shrouded, leak-free seal and smooth, internal flow path
  • Protect valuable fluids and eliminate potential to contaminate fluid path
The MPU's twist-to-connect design features an easy-to-use locking mechanism that guards against accidental disconnects and provides a reliable, secure connection. A ³/₄ and 1" hose barb provides smooth, rapidMore Product Information
Collapse All
Désignation Tube Ø int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MPU series connector insert, 25,4 mm 19,0 mm (³/₄"), 2,4 mm (1") 10 212-0865
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité