Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: KARTELL
370 559 560 562
212-6100EA 18 EUR InStock
212-6100 212-1420 212-1421 212-1422
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C, autoclavables
  • Légers, très robustes
Avec deux ou trois niveaux.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité