Portoirs pour tubes à essais
Fournisseur: SCHAEFER, GUENTHER KUNSTSTOF
110205
212-6336EA 267 EUR InStock
212-6336
Portoirs pour tubes à essais
Portoirs Tube Racks
Portoir pour tubes à essai, en acrylique transparent, sur deux niveaux.
  • Bonne résistance thermique
  • Conception stable et robuste
  • Nettoyage facile
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité