Portoirs pour tubes à essais, inclinables, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5935-0020
212-8342EA 92.2 EUR InStock
212-8342
Portoirs pour tubes à essais, inclinables, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
En PC blanc/transparent.
  • Thermorésistants jusqu'à 135 °C, autoclavables
  • Repérage alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
  • Empilables
Les supports latéraux spéciaux des portoirs permettent un angle d'inclinaison de 5° ou 20°, selon le côté d'installation. Parfaits pour la création de géloses inclinées. Les tubes de milieu peuvent être autoclavés dans les portoirs. Ne flottent pas, donc parfaitement adaptés à une utilisation en bain-marie.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité