Microtube racks
Fournisseur: DELTALAB
M-450
212-8940EA 20.6 EUR InStock
212-8940
Microtube racks
Portoirs Tube Racks
Racks, made of PP, designed for long term storage of samples at temperatures down to −90 °C.
  • With lift off telescopic lid
  • Lids with moulded alphanumeric identification system
  • Good chemical resistance
The four frosted side panels and a frosted rim on the edges of the lid provide additional labelling options.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité