Retort clamp
Fournisseur: R L ENTERPRISES
Z0104
212-9503EA 49.2 EUR InStock
212-9503
Retort clamp
Pinces Pinces à usage général
Alloy die-cast, aluminium shaft. This clamp accepts articles up to 85 mm diameter. Actuated by nickel-plated brass pummels and blue plastic headed nickel-plated steel twin screw.
  • Fitted with an aluminium shaft
  • Four interlocking jaws are cork lined
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité