Calcium ionophore V ≥95%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21203-25MG-F
21203-25MG-FEA 333 EUR InStock
21203-25MG-F
Calcium ionophore V ≥95%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Calcium ionophore V
Calcium ionophore V (K23E1) may be used in fabricating calcium on to the waveguide sensor to understand the selectivity of the specific ion and also measure its concentration.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₅₈H₁₁₂N₄O₁₁
Numéro MDL: MFCD00282784
Numéro CAS: 160563-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=628172c5fff48b985ce70a22471116b193a88b83&vid=b3267f28162f2c6102aabfd3fbc76f00c0ecac8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité