Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium hydrogénocarbonate ≥97%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21218.298EA 69.7 EUR InStock
21218.298
Ammonium hydrogénocarbonate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammonium hydrogen carbonate


Formule: NH₄HCO₃
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité