Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium chlorure ≥98%, cristallisé, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21224.368EA 82 EUR InStock
21224.368
Ammonium chlorure ≥98%, cristallisé, TECHNICAL
Ammonium chloride


Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
ATTEINDRE: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité