Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥94.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21232.151EA 115 EUR InStock
21232.151
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥94.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 94.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in diluted H2SO4 Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité