Carbachol, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
212385-100
212385-100EA 138 EUR InStock
212385-100
Carbachol, Calbiochem®
Carbachol
Formule: H₂NC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 207 °C
Densité: 1.389 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012011
Numéro CAS: 51-83-2
EINECS: 200-127-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01786
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité