di-Ammonium hydrogénocitrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21245.361EA 465 EUR InStock
21245.361
di-Ammonium hydrogénocitrate ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Ammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité