Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
212490-50G
212490-50GEA 134 EUR InStock
212490-50G
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Direct Red 23
Direct Red 23 has been used to stain water-hydrated seeds.
Formule: C₃₅H₂₅N₇Na₂OS₂
MW: 813,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003946
Numéro CAS: 3441-14-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ab5e9f72469ef7b3ff9cfa9f00b204433d37b&vid=7d6a7e72d69d47cf209c8986efe520e531a5a970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité