Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium formiate ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21254.260EA 30.2 EUR InStock
21254.260
Ammonium formiate ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium formate


Formule: HCO₂NH₄
Point de fusion: 119…121 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6 - 7
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité