Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
2127-01EA 301.61 EUR InStock
2127-01
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 23 - 31%
Appearance Passes Test
Assay (C₅H₈O₂) (UV Analysis) 23 - 31 %
pH at 25°C 3.1 - 4.5
Clarity of 1% Solution Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité