Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21275.262EA 213 EUR InStock
21275.262
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité