Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (I) chlorure 97%, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

212946-2KG
212946-2KGEA 270 EUR InStock
212946-2KG
Cuivre (I) chlorure 97%, Qualité Réactif
Copper (I) chloride
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: ClCu
Point d'ébullition: 1.490 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 3.530 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité