Eosin B spirit soluble 95 Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: C.I. 45400, Acid Red 91
MQ100
212954-25G
212954-25GEA 128 EUR InStock
212954-25G
Eosin B spirit soluble 95 Dye, Sigma-Aldrich®
Eosin B spirit soluble
Formule: C20H8Br2N2O9
MW: 580.09 g/mol
Point de fusion: 275 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00066762
Numéro CAS: 56360-46-4
EINECS: 208-943-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863962d2868aafdb406b8688bb37f4717a60b045&vid=49a39340a6ddbec222da4d885d94e3cf0e5784e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Orange to Red-Orange
Appearance (Form) Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
UV/Vis absorbance 515 - 521
SD UVVI e518 ≥7000
Carbon ≥35.20%
Nitrogen ≥3.40%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité