Béchers grands volumes en polypropylène
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F262190010 F262190005
213-0007EA 340 EUR InStock
213-0007 213-0006
Béchers grands volumes en polypropylène
Béchers
En PP transparent.
  • Good chemical resistance
  • Steam autoclavable at 121 °C (250 °F)
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
  • Flared rims and spouts for quick, easy pouring when large volumes are handled
5 liter beakers are graduated every 100 ml, 10 liter beakers are graduated every 200 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité