L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Béchers de mesure à poignée, PMP (TPX)
Fournisseur: VWR Collection
213-0504EA 3 EUR InStock
213-0504 213-0505 213-0506 213-0507 213-0508 213-0509
VWR®, Béchers de mesure à poignée, PMP (TPX)
Béchers
En PMP, transparents.
  • With printed graduations
  • Excellent chemical resistance
  • With handle for better usage
  • Withstand temperatures of 0 to 121 °C when used continuously (up to 170 °C for short periods)
  • Resin meets US FDA 21 CFR requirements
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité