L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Béchers, forme haute, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 8.5 EUR InStock
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Béchers, forme haute, DURAN®
Béchers
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Repère de volume et plage d'inscription.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité