Ammonium dihydrogénophosphate ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
21302.368EA 163 EUR InStock
21302.368
Ammonium dihydrogénophosphate ≥97%, TECHNICAL
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
ATTEINDRE: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité