Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) oxyde, rouge ≥99.0% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

213357-100G
213357-100GEA 133 EUR InStock
213357-100G
Mercure (II) oxyde, rouge ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercure (II) oxyde


Formule: HgO
Point d'ébullition: 356,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 400 °C (dec.)
Densité: 11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
ONU: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.025 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %
Total N Max. 0.005 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité