Volumetric flasks, class B, red markings
Fournisseur: VITLAB
676895
214-0227EA 32.9 EUR InStock
214-0227
Volumetric flasks, class B, red markings
Ballons Fioles jaugées
PMP, crystal clear, with screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to 'In'
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings. cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Certifications: Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité