Ring weights for flasks and vessels
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
W-1252
214-1917EA 114 EUR InStock
214-1917
Ring weights for flasks and vessels
Poids Anneaux de lestage
Open C-shaped flask weight ring with thick PVC coated. Floating can be avoided by placing this ring around the neck of the vessels.
  • High chemical and thermal resistance
  • No floating
  • Falling over is impossible
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité