L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons à vis, ventilés, pour fioles Erlenmeyer Nalgene® jetables
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 36.6 EUR InStock
214-1929 214-1930
Bouchons à vis, ventilés, pour fioles Erlenmeyer Nalgene® jetables
Capuchons Bouchons pour flacons
En PE-HD, bleu avec membrane en PTFE, stérile.
  • Emballage stérile, chaque bouchon est emballé dans son propre emballage de polyéthylène thermoscellé
  • La membrane hydrophobe de 0,2 µm en PTFE a été thermosoudée pour en garantir l'étanchéité
  • Adapté uniquement aux fioles Erlenmeyer Nalgene® stériles jetables
Les bouchons ventilés assurent un échange de gaz stérile pour les agitateurs et les cultures de cellules en suspension.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité