Ballons de Kjeldahl, à col étroit, avec bord serti, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
212311707 212312403 212313605 212314404 212315109 212315409
214-4105EA 23.5 EUR InStock
214-4105 214-4110 214-4115 214-4120 214-4122 214-4125
Ballons de Kjeldahl, à col étroit, avec bord serti, DURAN®
Ballons Flacons Kjeldahl
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température
Avec indication de la contenance et zone d'inscription blanche.
Certifications: DIN 12360
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité