Distillation flasks, engler type
Fournisseur: witeg Labortechnik
5.523.125
214-4512EA 42.7 EUR InStock
214-4512
Distillation flasks, engler type
Ballons Flacons de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications and distillations. With standard ground joint socket NS 19/26 and side outlet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité