Anhydride maléique ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 2,5-Furanedione
21409.298EA 68.2 EUR InStock
21409.298
Anhydride maléique ≥98%, TECHNICAL
Anhydride maléique
Formule: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005518
Numéro CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
ONU: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité