di-Phosphore pentaoxyde ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21410.293EA 96.7 EUR InStock
21410.293
di-Phosphore pentaoxyde ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
di-Phosphore pentaoxyde
Formule: P₂O₅
Point de fusion: 562 °C
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0%
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Reducing substances (as P₂O₃) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité