Sélénium dioxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimé
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21414.230EA 175 EUR InStock
21414.230
Sélénium dioxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®, sublimé
Selenium dioxide
Formule: SeO₂
Point de fusion: 315 °C
Densité: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003562
Numéro CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité