Gel de silice 40 6-14 mesh, technical, Supelco®
Fournisseur: Merck
214426-1KG
214426-1KGEA 52.1 EUR InStock
214426-1KG
Gel de silice 40 6-14 mesh, technical, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402027dbf89b187bb319318cfea9e820b4a1ef77&vid=09421e7fa7d948e6820204b8322caaf3b6ebf98d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité