Azo rubine (50% dye content) C.I 14720 , Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Carmoisine B, acid Red 14, Brilliant Crimson Red, Sodium 4-hydroxy-3-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
214515-50G
214515-50GEA 163 EUR InStock
214515-50G
Azo rubine (50% dye content) C.I 14720 , Sigma-Aldrich®
Azo rubine
Chromotrope FB, also known as acid red 14 (AR14), is a bright orange-red powder. It belongs to the class of monoazides.
Chromotrope FB efficiently stains fatty substances and is also used to dye food and medicines.
Chromotrope FB can be used in indirect competitive CLIA (icCLIA) to detect its presence in foods and also it efficiently stains fatty substances and used to dye food and medicines.
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₇S₂
MW: 502.42 g/mol
Point d'éclair: >225 °C
Numéro MDL: MFCD00003978
Numéro CAS: 3567-69-9
EINECS: 222-657-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77c2a1c05720f53197419c54f116d9556f645aad&vid=51fa627c809fcabdc947d516fbecb36fd47965dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Appearance (Color), Dark Red to Brown to Black Conforms to Requirements
Wavelength 214 - 220 nm
Extinction Coefficient ≥9000
Extinction Coefficient, c = 0.03 g/l, H₂O ≥33000
Carbon 23.9 - 71.7%
Nitrogen 2.7 - 8.4%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité