Alizarin cyanin green F ≥60 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: acid Green 25, D and C Green No. 5, Acid Green 25, Alizarin Cyanin Green F
214566-50G
214566-50GEA 105 EUR InStock
214566-50G
Alizarin cyanin green F ≥60 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Alizarin cyanin green F
Acid Green 25, Dye content ≥60 %
Formule: C₂₈H₂₂N₂O₈S₂
MW: 622,57 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001193
Numéro CAS: 4403-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1af5c870327f6bf91a268acf3c81ef8512a9b97&vid=8df77a13ba3b3c9a2e68fc8ccf4f41289f87db12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité